Merck
31644
Supelco
Bromuconazole
PESTANAL®, analytical standard, mixture of diastereomers
Szinonimák:
1-[[4-Bromo-2-(2,4-dichlorophenyl)tetrahydro-2-furanyl]methyl]- 1H-1,2,4-triazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H12BrCl2N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
377.06
Beilstein:
8393967
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
mixture of diastereomers
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(c(Cl)c1)C2(CC(Br)CO2)Cn3cncn3
InChI
1S/C13H12BrCl2N3O/c14-9-4-13(20-5-9,6-19-8-17-7-18-19)11-2-1-10(15)3-12(11)16/h1-3,7-9H,4-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJJVPARKXDDIQD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Bromuconazol may be used as a reference standard for the determination of the analyte:
  • In food and water samples using liquid chromatography/time-of-flight mass spectrometry.
  • In orange juice using ultra high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UHPLC–MS/MS).
  • In fruit jams using micro flow liquid chromatography–tandem mass spectrometry (μLC–MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Validation and application of micro flow liquid chromatography- tandem mass spectrometry for the determination of pesticide residues in fruit jams.
Reichert B, et al.
Talanta, 134(1), 415- 424 (2015)
Optimization of a QuEChERS based method by means of central composite design for pesticide multiresidue determination in orange juice by UHPLC- MS/MS.
Rizzetti TM, et al.
Food Chemistry, 196(1), 25- 33 (2016)
Multi-residue method for the analysis of 101 pesticides and their degradates in food and water samples by liquid chromatography/time-of-flight mass spectrometry.
Ferrer I, Thurman EM
Journal of Chromatography A, 1175(1), 24-37 (2007)