Merck
45468
Supelco
α-Endosulfan
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6Cl6O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
406.93
Beilstein:
2950316
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3COS(=O)OC[C@H]3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3-,4+,7-,8+,19+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDYMFSUJUZBWLH-BEJSPLBDSA-N
Általános leírás
α-Endosulfan, a stereoisomer of endosulfan, is widely used as a pesticide.
Alkalmazás
α-Endosulfan may be used as a reference standard for the determination of α-endosulfan in aqueous samples by solid-phase microextraction and gas chromatography coupled with mass spectrometric detection.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Solid-phase microextraction and gas chromatography with mass spectrometric detection for the determination of pesticides in aqueous samples.
Aguilar C, et al.
Journal of Chromatography A, 795(1), 105-115 (1998)
Biodegradation of ?-and ?-endosulfan by soil bacteria.
Hussain S, et al.
Biodegradation, 18(6), 731-740 (2007)
Protocols
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.