Merck
442449
Supelco
α-Chlordane
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
cis-Chlordane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H6Cl8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
409.78
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 10 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClC21C3C(C(C2(Cl)Cl)(C(=C1Cl)Cl)Cl)CC(C3Cl)Cl
InChI
1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BIWJNBZANLAXMG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
α-Chlordane is an organochlorine pesticide, widely used in agriculture to control pests. These chemicals are carcinogenic and known to induce toxicity in several organisms.
Alkalmazás
α-Chlordane may be used as a reference standard for the determination of α-chlordane in tree leaves of chestnut (Castanea sativa), hazel (Corylus avellana), oak (Quercus robur) and walnut tree (Juglans regia) using solid-phase extraction clean-up cartridges.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of 21 organochlorine pesticides in tree leaves using solid-phase extraction clean-up cartridges.
Barriada-Pereira M, et al.
Journal of Chromatography A, 1061(2), 133-139 (2004)