Fontos dokumentumok
45657
S 421
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Bis(2,3,3,3-tetrachloropropyl) ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
ClC(COCC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H6Cl8O/c7-3(5(9,10)11)1-15-2-4(8)6(12,13)14/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNJXZKBHJZAIKQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Tobacco samples by citrate QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction in acetonitrile solvent, low-temperature precipitation (LTP) and dispersive solid phase extraction (d-SPE) followed by analysis using gas chromatography combined with tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) with electron impact (EI) ionization and selected reaction monitoring (SRM) detection.
- Fresh tea shoots, tea infusion and spent tea leaves by GC coupled with 63Ni electron capture detector (ECD) and GC-MS operating on EI mode of detection.
- Indoor air samples by GC-EI-MS equipped with selected ion monitoring (SIM) detection.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
350.6 °F
Lobbanási pont (C)
177 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)