Fontos dokumentumok
45637
Propachlor
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-Chloro-N-isopropylacetanilide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CC(C)N(C(=O)CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14ClNO/c1-9(2)13(11(14)8-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFOUDYKPLGXPGO-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)