Merck
32525
Supelco
Flumioxazin
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-[7-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-(2-propynyl)-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Flumioxazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H15FN2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
354.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Fc1cc2OCC(=O)N(CC#C)c2cc1N3C(=O)C4=C(CCCC4)C3=O
InChI
1S/C19H15FN2O4/c1-2-7-21-15-9-14(13(20)8-16(15)26-10-17(21)23)22-18(24)11-5-3-4-6-12(11)19(22)25/h1,8-9H,3-7,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FOUWCSDKDDHKQP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Flumioxazin is an herbicide, belonging to the family of Benzoxazinones, that are organic compounds containing benzene fused to an oxazine ring (a six-member aliphatic ring with four carbon atoms, one oxygen atom, and one nitrogen atom) bearing a ketone group. It is used on soybeans, peanuts, orchard fruits and other crops.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lia Marchi-Werle et al.
Journal of economic entomology, 110(5), 2100-2108 (2017-09-30)
The soybean aphid, Aphis glycines Matsumura (Hemiptera: Aphididae), is an invasive species from Asia that has been the major economic insect pest of soybeans, Glycine max (L.) Merrill, since 2000. While use of soybeans expressing antibiosis and antixenosis is a
James T Brosnan et al.
Pest management science, 76(6), 2049-2057 (2020-01-17)
Indaziflam is an alkylazine herbicide used to control annual bluegrass (Poa annua L.). Several locations in the southeastern USA reported poor annual bluegrass control following treatment with indaziflam during autumn 2015. A series of controlled environment experiments were conducted to
Ethann R Barnes et al.
Frontiers in plant science, 8, 1455-1455 (2017-09-05)
Common ragweed emerges early in the season in Nebraska, USA and is competitive with soybean; therefore, preplant herbicides are important for effective control. Glyphosate has been used as a preplant control option; however, confirmation of glyphosate-resistant (GR) common ragweed in