Merck
CRM36522
Supelco
Quinmerac
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
7-Chloro-3-methyl-8-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H8ClNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
221.64
Beilstein:
8392904
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cnc2c(C(O)=O)c(Cl)ccc2c1
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-6-4-7-2-3-8(12)9(11(14)15)10(7)13-5-6/h2-5H,1H3,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALZOLUNSQWINIR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Alkalmazás
Environmental
Quinmerac is a residual herbicide used to contol broad-leaved weeds on a range of crops including cereals and beets. As per the regulation (EC) No 1107/2009 it is approved in the European Union as plant protection product. Maximum residuel levels (MRLs) have been set according Reg. (EU) 2022/1321 for quinmerac (sum of quinmerac and its metabolites BH 518-2 and BH 518-4 expressed as quinmerac) for various products of plant and animal origin from 0.02 to 0.15 mg/kg. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2