Fontos dokumentumok
36175
Napropamide
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
N,N-Diethyl-2-(1-naphthyloxy)propanamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
73-78 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CCN(CC)C(=O)C(C)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C17H21NO2/c1-4-18(5-2)17(19)13(3)20-16-12-8-10-14-9-6-7-11-15(14)16/h6-13H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXZVAROIGSFCFJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)