Fontos dokumentumok
35620
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
for spectrophotometric det. of vitamin B6, ≥99.0%
Szinonimák:
N,2,6-Trichloro-p-benzoquinoneimide, Gibb’s reagent
Teszt
≥99.0% (AT)
≥99.0%
minőség
for spectrophotometric det. of vitamin B6
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
65-67 °C (lit.)
65-68 °C
alkalmazás(ok)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl\N=C1\C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHUMTHWQGWPJOQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?