Fontos dokumentumok
34760BC
Millipore
Assurance® GDS E. coli O157:H7 Positive Control
For use with Assurance® GDS E. coli O157:H7 Tq
Szinonimák:
Positive Control for PCR
About This Item
UNSPSC kód:
41116135
NACRES:
NA.85
alkalmasság:
Escherichia coli (O157:H7)
gyártó/kereskedő neve:
BioControl Systems 34760-250
alkalmazás(ok):
food and beverages
pathogen testing
technika/technikák:
PCR: suitable
tárolási hőmérséklet:
2-8°C
Terméknév
GDS Positive Control for E. coli O157:H7, BioControl, For use with GDS E. coli O157:H7
Minőségi szint
Forma
liquid
eltarthatósági idő
12 mo.
kiszerelés
vial of 5 mL (sufficient for 166 tests)
gyártó/kereskedő neve
BioControl Systems 34760-250
tárolási körülmény
(Tightly closed)
technika/technikák
PCR: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Escherichia coli (O157:H7)
Általános leírás
GDS Positive Control for E. coli O157:H7 is used with the GDS E. coli O157:H7 Tq assay, which is an automated nucleic acid amplification system for the detection of pathogenic E. coli O157:H7 in foods, ingredients, and environmental samples.
Alkalmazás
GDS Positive Control for E. coli O157:H7 is used for confirmation of E.coli O157:H7 detection in Assurance® GDS assays.
Komponensek
One vial, 5 mL, sufficient for 166 tests
Kompatibilitás
BioControl GDS
Tesztelési mód
PCR
Jogi információk
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)