Fontos dokumentumok
2GFNTKB
Roche
KAPA2G Fast PCR Kit
with dNTPs
Szinonimák:
PCR, PCR kit
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
használat
sufficient for 500 reactions
eltarthatósági idő
≤18 mo.
Jellemzők
Fast PCR
Multiplex PCR
dNTPs included
hotstart: no
kiszerelés
pkg of 100 U (KK5008)
pkg of 250 U (KK5009)
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
PCR: suitable
bemenet
purified DNA
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
KAPA2G Fast DNA Polymerase Kits are designed for fast PCR, in which total reaction times are 20–70% shorter than those of conventional PCR assays performed with wild-type Taq DNA polymerase. This can be achieved without sacrificing reaction performance, and does not require specialized PCR consumables or thermocyclers.
Alkalmazás
- PCR with confronting 2 -pair primers assay (PCR-CTPP)
- Routine PCR
- Fast PCR
- Genotyping
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Extension times as low as 1 sec per kilobase
- Broad coverage of both AT- and GC-rich targets
High speed, higher performance :
- Single copy sensitivity from complex targets
- Increased yields
Quick Notes :
- KAPA2G Fast PCR Kits with dNTPs contain the engineered KAPA2G Fast DNA Polymerase, developed for fast PCR.
- Use 1 sec extension time for amplicons <1 kb and 15 sec/kb for longer amplicons, and save 20–70% of total reaction time.
- No need for specialized instrumentation or PCR consumables.
- Optimized buffer system offers improved yields, specificity and sensitivity, facilitating efficient primer annealing across a wide range of primer lengths, GC contents, and melting temperatures.
- Use 0.5 U KAPA2G Fast DNA Polymerase per 25 μL reaction, or less for smaller volumes.
- For high reaction efficiency, do not exceed 25 μL reaction volumes.
- KAPA2G Buffer A contains 1.5 mM MgCl2 at 1X.
- Reaction products are 3′-dA-tailed and may be cloned into TA cloning vectors.
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Kit Components Only
- KAPA2G Fast Standard or HotStart® DNA Polymerase (5 U/μL)
- 5X KAPA2G Buffer A with MgCl2
- MgCl2 25 mM
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.