Fontos dokumentumok
34148
Metolachlor OA
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
BSTFA, TMCS, N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)oxalamic acid, [(2-Ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]oxo-acetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-5-12-8-6-7-10(2)13(12)16(11(3)9-20-4)14(17)15(18)19/h6-8,11H,5,9H2,1-4H3,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNOOSYCKMKZOJB-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?