Merck
34149
Supelco
Metolachlor ESA sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-[(2-Ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)-amino]2-oxo-ethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H22NNaO5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
351.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 535
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
[Na+].CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C15H23NO5S.Na/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)16(12(3)9-21-4)14(17)10-22(18,19)20;/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVQVPBMXHBOZJW-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Metolachlor ESA sodium salt is used for the control of broadleaf weeds and annual grasses in primarily corn, soybean, and sorghum. Active compounds of metolachlor pesticide may be converted by the target insects or plants or may be degraded in the environment to form the corresponding ethanesulfonic (ESA) acids, oxanillic (OA) acids, and other degradates. Metolachlor ESA sodium salt is one of the metabolites of metolachlor.
Alkalmazás
Metolachlor ESA sodium salt may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in water by solid phase extraction and liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectroscopy (LC/ESI MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Eliška Rozmánková et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 221, 105444-105444 (2020-02-23)
Herbicides and their metabolites are often detected in water bodies where they may cause adverse effects to non-target organisms. Their effects at environmentally relevant concentrations are often unclear, especially concerning mixtures of pesticides. This study thus investigated the impacts of
Robert A Yokley et al.
Analytical chemistry, 74(15), 3754-3759 (2002-08-15)
A Good Laboratory Practices (GLP) validated, multiresidue analytical method is presented for the determination of the chloroacetanilide herbicides metolachlor, acetochlor, and alachlor, the chloroacetamide herbicide dimethenamid, and their respective ethanesulfonic (ESA) and oxanillic (OA) acid degradates in ground and surface