Merck
34079
Supelco
Carfentrazone-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Ethyl 2-chloro-3-{2-chloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluoro-phenyl}propionate, Ethyl-α,2-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorobenzenepropanoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H14Cl2F3N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
412.19
Beilstein:
9081231
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C(Cl)Cc1cc(N2N=C(C)N(C(F)F)C2=O)c(F)cc1Cl
InChI
1S/C15H14Cl2F3N3O3/c1-3-26-13(24)10(17)4-8-5-12(11(18)6-9(8)16)23-15(25)22(14(19)20)7(2)21-23/h5-6,10,14H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLKCGVHIFJBRCD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Carfentrazone-ethyl is an aryl triazolinone reduced-risk herbicide used in the cultivation of wheat, soybean and corn.
Alkalmazás
Carfentrazone-ethyl may be used as a reference standard in the determination of carfentrazone-ethyl in:
  • Water samples using direct immersion solid-phase microextraction (DI-SPME) with gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
  • Honey samples using liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Degradation of [14C] carfentrazone-ethyl under aerobic aquatic conditions.
Elmarakby A S, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(11), 5285-5293 (2001)
Levels of 13 multi-class pesticide residues in Polish honeys determined by LC-ESI-MS/MS.
Kujawski W M and Namiesnik J.
Food Control, 22(6), 914-919 (2011)
Multi-residue method for the determination of 16 recently used pesticides from various chemical groups in aqueous samples by using DI-SPME coupled with GC--MS
Tankiewicz M, et al.
Talanta, 107, 1-10 (2013)