Merck
33874
Supelco
Cyazofamid
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
4-Chloro-1-(dimethylaminosulfonyl)-5-(p-tolyl)imidazole-2-carbonitrile
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H13ClN4O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
324.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(C)S(=O)(=O)n1c(nc(Cl)c1-c2ccc(C)cc2)C#N
InChI
1S/C13H13ClN4O2S/c1-9-4-6-10(7-5-9)12-13(14)16-11(8-15)18(12)21(19,20)17(2)3/h4-7H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXKMMRDKEKCERS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cyazofamid is a fungicide exhibiting specific activity against diseases caused by oomycetes fungi and Plasmodiophora brassicae Woronin.
Alkalmazás
Cyazofamid can be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in grapes and wine samples using various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Determination of nine fungicides in grape and wine using QuEChERS extraction and LC/MS/MS analysis.
Matinez G, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(1745-1751), 6-6 (2015)
Effects of cyazofamid against Plasmodiophora brassicae Woronin on Chinese cabbage.
Mitani S, et al.
Pest Management Science, 59(3), 287-293 (2003)
Im-Sook Song et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 34(4), e22459-e22459 (2020-02-01)
We aimed to investigate the intestinal permeability and interaction of cyazofamid with clinically important transporters. The intestinal permeability of cyazofamid was low (0.21 ± 0.02 cm/s), and it is a substrate for P-glycoprotein (P-gp) with a Km value of 83.1 μM, indicated that P-gp
Multiresidue determination of 11 new fungicides in grapes and wines by liquid?liquid extraction/clean-up and programmable temperature vaporization injection with analyte protectants/gas chromatography/ion trap mass spectrometry.
Gonzalez-Rodriguez R M, et al.
Journal of Chromatography A, 1216(32), 6033-6042 (2009)