Fontos dokumentumok
SML0269
Nitisinone
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, 2-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione, NTBC, Nitisone, SC 0735
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to brown
oldhatóság
DMSO: ≥5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HPD(3242)
Alkalmazás
- to induce liver injury
- to treat Ixodes scapularis tick cells to inhibit the activity of hydroxyphenylpyruvate dioxygenase
- in supplemented water to block the accumulation of toxic metabolites in human hepatocyte engrafted mice
- to study its effect on bacterial pyomelanin production
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)