Fontos dokumentumok
32964
Metrafenone
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(3-Bromo-6-methoxy-2-methylphenyl)(2,3,4-trimethoxy-6-methylphenyl)methanone, 3′-Bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenone
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COc1ccc(Br)c(C)c1C(=O)c2c(C)cc(OC)c(OC)c2OC
InChI
1S/C19H21BrO5/c1-10-9-14(23-4)18(24-5)19(25-6)15(10)17(21)16-11(2)12(20)7-8-13(16)22-3/h7-9H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMSPWOYQQAWRRM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Vegetables by gas chromatography coupled to electron capture detector (GC-ECD).
- Honeybees by liquid and gas chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS and GC-MS/MS).
- Animal samples and earthworms by LC-MS/MS.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?