Merck
32744
Supelco
Metronidazole-13C2,15N2
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-(Methyl-13C)-5-nitro(imidazole-2-13C-1,3-15N2)-1-ethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C413C2H9N15N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[13CH3][13c]1[15n]cc([15n]1CCO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3/i1+1,5+1,7+1,8+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAOCPAMSLUNLGC-PNSZSYODSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)