Merck
327808
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 900,000
Szinonimák:
PS
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
form
fibers
molekulatömeg
average Mw 900,000 (Typical)
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
Általános leírás
Polystyrene (for GPC, 900,000) is a synthetic thermoplastic, that is suitable for use in a wide range of applications on account of its characteristics such as low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Weathering of Polymers (1983)