Merck
81402
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 1,000
Szinonimák:
PS
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
Mn ~1020
Mp ~1100
Mw ~1110
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.10
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Polystyrene is a synthetic thermoplastic, which can find a wide range of applications due to its properties like low cost, rigidity and good processability.
Alkalmazás
  • Advanced Biotechnological Research Applications: Polystyrene is utilized in the creation of vascular networks derived from induced pluripotent stem cells, serving as a novel platform for screening nano-bio interactions (Estronca et al., 2021).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Davis.A and Sims D et al.
Weathering of Polymers (1983)