Fontos dokumentumok
34133
15-Acetyldeoxynivalenol solution
~100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Szinonimák:
15-ADON, 15-AcDON, 15-Acetoxy-3α,7α-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, 15-Acetylvomitoxin
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
~100 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]1(COC(C)=O)[C@H](O)C(=O)C(C)=C2
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-22-9(2)18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(19)14(24-11)17(15)7-23-17/h4,10-11,13-14,19,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDGRYIRJIFKTAN-HTJQZXIKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?