Merck
32486
Supelco
Spirotetramat Metabolite BYI08330-mono-hydroxy
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
cis-3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decan-2-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H25NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
303.40
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COC1CCC2(CC1)NC(=O)C(C2O)c3cc(C)ccc3C
InChI
1S/C18H25NO3/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)15-16(20)18(19-17(15)21)8-6-13(22-3)7-9-18/h4-5,10,13,15-16,20H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,15?,16?,18+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPQGJNTUXNUIDL-RMVSHPHESA-N
Általános leírás
Spirotetramat is the member of cyclic ketoenoles. It is an inhibitor of acetyl-CoA carboxylase which is active against a wide spectrum of sucking insects.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chemometric-assisted QuEChERS extraction method for the residual analysis of thiacloprid, spirotetramat and spirotetramat?s four metabolites in pepper: application of their dissipation patterns.
Li S, et al.
Food Chemistry, 192, 893-899 (2016)
Simultaneous determination of spirotetramat and its four metabolites in fruits and vegetables using a modified quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe method and liquid chromatography/tandem mass spectrometry.
Zhu Y, et al.
Journal of Chromatography A, 1299, 71-77 (2013)