Fontos dokumentumok
32429
Prothioconazole-desthio
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
α-(1-Chlorocyclopropyl)-α-[(2-chlorophenyl)methyl]-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
OC(Cc1ccccc1Cl)(Cn2cncn2)C3(Cl)CC3
InChI
1S/C14H15Cl2N3O/c15-12-4-2-1-3-11(12)7-14(20,13(16)5-6-13)8-19-10-17-9-18-19/h1-4,9-10,20H,5-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHUQPWODPBDTLI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Rapeseed oil samples by gas chromatography coupled to electron capture detection (GC-ECD).
- Food samples of animal origin by high performance liquid chromatography combined with electrospray ionization-tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).
- Honeybees by dispersive solid-phase extraction (dSPE) combined with LC coupled to electron ionization (EI) MS/MS operating in multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
Javasolt termékek
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?