Fontos dokumentumok
32428
Orysastrobin
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(2E)-2-(Methoxyimino)-2-{2-[(3E,5E,6E)-5-(methoxyimino)-4,6-dimethyl-2,8-dioxa-3,7-diazanona-3,6-dien-1-yl]phenyl}-N-methylacetamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CNC(=O)C(=N\OC)\c1ccccc1CO\N=C(C)\C(=N\OC)\C(C)=N\OC
InChI
1S/C18H25N5O5/c1-12(20-25-4)16(22-26-5)13(2)21-28-11-14-9-7-8-10-15(14)17(23-27-6)18(24)19-3/h7-10H,11H2,1-6H3,(H,19,24)/b20-12+,21-13+,22-16+,23-17+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHIPUJPTQJYEQK-ZLHHXESBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Rice samples by high performance liquid chromatography equipped with ultraviolet (HPLC-UV) detection and LC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS) with electrospray ionization (ESI) and selected reaction monitoring (SRM) detection.
- Food samples by atmospheric-pressure solids-analysis probe (ASAP) as well as desorption electrospray ionization-mass spectrometry (DESI-MS) techniques.
- Hot pepper (Capsicum annuum L.) samples by modified QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe) method, followed by analysis using LC-MS/MS with SRM detection.
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)