Merck
22066
Swagelok® Connector to Male NPT
brass, 1/8 in. Swagelok, 1/4 in. male NPT, 200-1-4
Szinonimák:
Swagelok® 200-1-4,BRASS CONNECTOR 1/8TX1/4P PK2
About This Item
UNSPSC kód:
41115717
material
brass
kiszerelés
pkg of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
200-1-4
szerelvény
1/4 in. male NPT
1/8 in. Swagelok
Általános leírás
Nuts and ferrules included.
Jogi információk
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)