Fontos dokumentumok
31118
Pencycuron
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
Clc1ccc(CN(C2CCCC2)C(=O)Nc3ccccc3)cc1
InChI
1S/C19H21ClN2O/c20-16-12-10-15(11-13-16)14-22(18-8-4-5-9-18)19(23)21-17-6-2-1-3-7-17/h1-3,6-7,10-13,18H,4-5,8-9,14H2,(H,21,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGYFATSSENRIKG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In vegetables using a normal-phase high-performance liquid chromatographic method.
- In honeybees suspected of pesticide poisoning using acetonitrile-based extraction and gas chromatography–tandem quadrupole mass spectrometry.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)