Fontos dokumentumok
26159
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1001 LT-N-LTN-RN, pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE plunger tip
méret
1 mL
Jellemzők
1001 LT-N-LTN-RN
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 1359-01
kompatibilitás
for use with Hamilton 1001 LT-N-LTN-RN
Általános leírás
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
Alkalmazás
Plunger assemblies has been used during constructing a mixer which was for rapid and convenient hydration in the determination of small viscous lipid-containing samples.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A simple mechanical mixer for small viscous lipid-containing samples.
Cheng, Anchi, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 95.1, 11-21 (1998)