Fontos dokumentumok
24233-M
Dichloromethane
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC)
Szinonimák:
methylene chloride, Methylene chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
gőznyomás
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
grade
puriss.
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1223 °F
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., NF
tartalmaz
~25 mg/L amylene as stabilizer
robbanási határérték
22 %
szennyeződések
residual solvents, complies
≤0.0001% free chlorine (Cl)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.01% carbon tetrachloride (GC)
≤0.01% trichloromethane (GC)
≤0.02% methanol (GC)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
≤2.0% ethanol (GC)
párolgási maradék
≤0.002%
törésmutató
n20/D 1.423-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
1.318-1.322 g/mL at 25 °C
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0003%
alkalmasság
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
complies for reaction against H2SO4
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?