Fontos dokumentumok
21391
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1800 series
1802N, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tűméret
22s ga (bevel tip)
leírás
Gastight®
Jellemzők
needle type N (cemented)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 84878
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
25 μL
Általános leírás
  • Ideal for corrosive, radioactive, or sterile materials
  • Removable handle minimizes heat transfer from hand to sample, making the syringe easy to hold
  • Accurate and reproducible to ±1%
  • Field repairable
Jogi információk
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)