Fontos dokumentumok
177539
Syringaldazine
98%, powder or crystals
Szinonimák:
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde azine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Syringaldazine, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder or crystals
mp
209-210 °C (lit.)
oldhatóság
DMF: 5%, clear to hazy
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(\C=N\N=C\c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc(OC)c1O
InChI
1S/C18H20N2O6/c1-23-13-5-11(6-14(24-2)17(13)21)9-19-20-10-12-7-15(25-3)18(22)16(8-12)26-4/h5-10,21-22H,1-4H3/b19-9+,20-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YARKTHNUMGKMGS-LQGKIZFRSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?