Merck
17194
Millipore
Park and Sanders Selective Supplement II
for Campylobacter spp., suitable for microbiology
Szinonimák:
Campylobacter selective supplement, Selective supplement for thermotolerant Campylobacter
About This Item
UNSPSC kód:
41171614
NACRES:
NA.85
sterilitás
sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
pkg of 5 vials
szín
white
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Campylobacter spp.
Általános leírás
Park and Sanders Selective Supplement II is a specialized microbiological growth medium additive designed to enhance the selective isolation of thermotolerant Campylobacter species in clinical and non-clinical samples. The supplement is optimized for use in conjunction with base media, augmenting the growth of thermotolerant Campylobacter, while suppressing the proliferation of competing flora.
Alkalmazás
Park and Sanders Selective Supplement II is an antibiotic supplement recommended for the selective isolation and enumeration of thermotolerant Campylobacter species.
Komponensek
Composition (per vial; sufficient for 1000 mL medium)
Cefoperazone 32 mg; Cycloheximide 100 mg
Tárolás és stabilitás
Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store in a cool place.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.