Fontos dokumentumok
41303
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 400 μS/cm at 25 °C
Szinonimák:
Conductivity Calibration Solution
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
≤2.5% KCl (T)
vezetőképesség
396.0-404.0 μS/cm at 25 °C
sűrűség
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
Alkalmazás
Calibration standard for conductivity meter verification.
Standard
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)