Fontos dokumentumok
06689
3-Methylglutaconic acid, mixture of E and Z isomers
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
3-Methyl-2-pentenedioic acid, NSC 249232
Teszt
≥98.0% (HPLC)
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C/C(CC(O)=O)=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b4-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKRBKYFIJPGYQC-DUXPYHPUSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)