Merck
02743
Supelco
Sulfaethoxypyridazine
analytical standard
Szinonimák:
4-Amino-N-(6-ethoxy-3-pyridazinyl)benzenesulfonamide, N-1-(6-Ethoxy-3-pyridazinyl)sulfanilamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H14N4O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.33
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
InChI
1S/C12H14N4O3S/c1-2-19-12-8-7-11(14-15-12)16-20(17,18)10-5-3-9(13)4-6-10/h3-8H,2,13H2,1H3,(H,14,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFJIWWBSBCOKLS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Chemical structure: sulfonamide
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Joseph M Storey et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 972, 38-47 (2014-10-14)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) screening method is described for the detection and identification of 26 veterinary drugs in fish and other aquaculture products. The analytes include: 13 sulfonamides, trimethoprim, 3 fluoroquinolones, 3 quinolones, 3 triphenylmethane dyes, 2 leuco