5.42753
DiluCult™
Gravimetric Dilutor, suitable for sample preparation
Szinonimák:
Media dilutor, Media dispenser
About This Item
Javasolt termékek
gyártó/kereskedő neve
DiluCult™
parameter
3 kg operating weight
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
sample preparation
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Automate repetitive workflow steps
- Reduce hands-on time and error rates
- Add an additional pump for faster media dispensing
Komponensek
Cikkek
Updates on ISO standards in food microbiology by expert Barbara Gerten from Merck KGaA.
DiluCult™ gravimetric dilutors automate food sample dilution, enhancing workflow efficiency in sample preparation.
Related Content
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Az élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálatok az élelmiszerbiztonság és a minőségirányítás kulcsfontosságú részét képezik. Tudjon meg többet a kórokozókat és romlást okozó szervezeteket lefedő vizsgálatok széles skálájáról.