1.00901
Buffered Peptone Water
ReadyBag®, according to ISO, FDA-BAM, EP, granular, sachets of 60 × 29 g, sterile; γ-irradiated
Szinonimák:
BPW, Peptone water (buffered), Tryptone Phosphate Water
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
APHA
EP
FDA-BAM
ISO 21528
ISO 22964
according to ISO 6579
according to ISO
Minőségi szint
sterilitás
sterile; γ-irradiated
form
granular
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
sachets of 60 × 29 g
gyártó/kereskedő neve
ReadyBag®
tárolási körülmény
(Protected from light. Tightly closed. Dry)
technika/technikák
microbiological culture: suitable
szín
beige
pH
7.2 (37 °C, 25 g/L in H2O)
oldhatóság
25.5 g/L
térfogatsúly
800 kg/m3
alkalmazás(ok)
food and beverages
industrial qc
microbiology
pathogen testing
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
Cronobacter spp.
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
Általános leírás
The Readybag® sachets are gamma-irradiated (10-20 kGray). Each sachet contains 29 g of granulated Buffered Peptone Water broth for 125 g test samples, to which 1125 ml of sterile water is added.
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3