Fontos dokumentumok
TAQL-RO
Roche
Taq DNA Polymerase, 1 U/μl
suitable for PCR, hotstart: no, dNTPs included: no
Szinonimák:
dna amplification, pcr, polymerase, primer extension
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Thermus aquaticus BM)
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
form
liquid
használat
sufficient for ≤2,000 reactions (11647687001)
sufficient for ≤500 reactions (11647679001)
specifikus aktivitás
1 U/μL
molekulatömeg
~95 kDa
Jellemzők
dNTPs included: no
hotstart: no
kiszerelés
pkg of 1,000 U (11647687001 [4 x 250 U])
pkg of 250 U (11647679001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
25 U/mL
30 U/mL
parameter
72 °C optimum reaction temp.
technika/technikák
PCR: suitable
szín
colorless
bemenet
purified DNA
optimális pH
~9.0 (20 °C)
oldhatóság
water: miscible
alkalmasság
suitable for PCR
suitable for molecular biology
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
genomic analysis
life science and biopharma
idegen aktivitás
Endonucleases 20 units, none detected
Nicking activity 20 units, none detected
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
The high processivity, absence of exonuclease activity and temperature optima of Taq DNA Polymerase enable the use of this enzyme in DNA sequencing, especially where the resolution of secondary structures plays a major role.
Alkalmazás
- PCR
- RT-PCR
- Other primer-extension reactions, such as sequencing and labeling
Kiszerelés
Egység definíció
Unit Assay: Incubation buffer:
67 mM Tris/HCl; pH 8.3/25 °C, 5 mM MgCl2, 10 mM Mercaptoethanol, 0.2% Polydocanol, 0.2 mg/ml Gelatine, 0.2 mM each dATP, dGTP, dTTP and 0.1 mM dCTP.
Incubation procedure:
M13mp9ss, M13 primer (17mer) and 1 μCi (α-32P) dCTP are incubated with suitable dilutions of Taq DNA Polymerase in 50 μl incubation buffer at +65 °C for 60 minutes. The amount of incorporated dNTPs is determined by trichloroacetic acid precipitation.
Volume Activity: 1 U/μl
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Kit Components Only
- Taq DNA Polymerase 1 U/μl
- PCR Buffer with MgCl<sub>2</sub> 10x concentrated
- MgCl<sub>2</sub> Stock Solution
- PCR Buffer without MgCl<sub>2</sub>
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash