Fontos dokumentumok
11767291910
Roche
TUNEL Label Mix
sufficient for 30 tests, pkg of 3 × 550 μL
Szinonimák:
transferase dUTP nick end labeling, tunel
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solution
Minőségi szint
használat
sufficient for 30 tests
kiszerelés
pkg of 3 × 550 μL
gyártó/kereskedő neve
Roche
szín
colorless
oldhatóság
water: miscible
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
For one test: Mix 45 μl TUNEL Label with 5 μl TUNEL Enzyme prior to use. For negative control use 50 μl/test TUNEL Label only.
Storage conditions (working solution): Note: The TUNEL reaction mixture (45 μl TUNEL Label with 5 μl TUNEL Enzyme for 1 test) should be prepared just before use, and should not be stored. Keep the TUNEL reaction mixture on ice until use.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)