Fontos dokumentumok
2GFMPXKB
Roche
KAPA2G Fast Multiplex Mix
suitable for PCR, 2 ×
Szinonimák:
PCR, multiplex, multiplex PCR
About This Item
Javasolt termékek
eltarthatósági idő
≤12 mo.
Minőségi szint
kiszerelés
kit of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5801)
kit of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5802)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
2 ×
technika/technikák
PCR: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
KAPA2G Fast HotStart PCR Kits are designed for fast PCR, in which total reaction times are 20–70% shorter than those of conventional PCR assays performed with wild-type Taq DNA polymerase. This can be achieved without sacrificing reaction performance and does not require specialized PCR consumables or thermocyclers.
Alkalmazás
- Typing of transgenic organisms
- Amplification of microsatellites
- Typing and detection of pathogens
- Amplification of multiple DNA fragments for single nucleotide polymorphism (SNP) genotyping
- Semi-quantitative PCR
- 3-plex PCR
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Uniform representation of all amplicons
- Successful multiplex PCR with difficult, GC-rich targets
Increase speed without compromising performance
- 60% reduction in cycling time
- Extension times as low as 15 seconds
Quick Notes:
- KAPA2G Fast Multiplex Mix contains the engineered KAPA2G Fast HotStart DNA Polymerase, for fastand efficient multiplex PCR.
- The KAPA2G Fast Multiplex Mix contains a buffer optimized for multiplex PCR, with 0.2 mM of each dNTP and 3 mM MgCl2 (at 1X).
- Use 0.2 μM of each primer, and 10–100 ng of template DNA per reaction.
- Anneal at 60°C for 30 seconds.
- Perform extension for 15 sec, and increase for longer amplicons, and/or highly multiplexed reactions.
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Kit Components Only
- KAPA2G Fast HotStart® DNA Polymerase
- Reaction buffer
- dNTPs
- MgCl2 3 mM
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.
Protocols
Robust Taq DNA polymerase reagents and PCR kits for efficient extraction, purification, and amplification of routine and challenging DNA template sequences.