Fontos dokumentumok
MGKITKB
Roche
KAPA Mouse Genotyping Kit
Szinonimák:
genotyping
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 100 reactions (KK7301)
sufficient for 500 reactions (KK7302)
Minőségi szint
eltarthatósági idő
≤18 mo.
Jellemzők
dNTPs included
hotstart: no
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
PCR: suitable
genotyping: suitable
bemenet
crude DNA
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- PCR-ready DNA generated in as little as 15 minutes
- Minimal handling, thereby reducing the risk of sample loss or contamination
- Sufficient template for multiple assays; easily scaled to handle samples in a 96-well format
- Fast and reliable amplification of DNA fragments across a wide range of amplicon lengths and GC contents
Outperforms crude extraction methods and commercial kits:
- Increased turnaround times Increased specificity Decreased cost
Quick Notes:
- Extract PCR-ready DNA from mouse tail, ear, or toe tissue in 15 minutes.
- Dilute DNA extract 10-fold prior to PCR in 10 mM Tris-HCl (pH 8.0–8.5), and use 1 μL of DNA per 25 μL reaction.
- Extracts are stable at -20°C for >6 months.
- KAPA2G Fast (HotStart) Genotyping Mix contains the engineered KAPA2G Fast DNA Polymerase for fast PCR, along with buffer, MgCl2 (1.5 mM at 1X), and dNTPs (0.2 mM each at 1X).
- Loading dye for electrophoresis is included in the KAPA2G Fast Genotyping Mix, which allows direct loading of PCR products onto agarose gels for analysis.
- Use 15 sec annealing time, with 15 sec extension time for amplicons <1 kb, or 15–30 sec/kb extension for longer amplicons.
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Kit Components Only
- 2X KAPA2G Fast Standard or HotStart® Genotyping Mix with dye
- KAPA Express Extract 1 U/μL
- 10X KAPA Express Extract Buffer
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.
Protocols
Robust Taq DNA polymerase reagents and PCR kits for efficient extraction, purification, and amplification of routine and challenging DNA template sequences.