Fontos dokumentumok
11218611910
Roche
DNA Molecular Weight Marker VI, DIG-labeled
solution, pkg of 500 μL (10 μg/ml)
Szinonimák:
DNA marker
About This Item
Javasolt termékek
form
solution
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
gyártó/kereskedő neve
Roche
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Szekvencia
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.
Egyéb megjegyzések
Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Cikkek
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.