Merck
11093037001
Roche
Chromozym t-PA
powder, 90% (enzymatic), 0.25 mM
Szinonimák:
N-Methylsulfonyl-D-Phe-Gly-Arg-4-nitranilide acetate
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
Minőségi szint
Teszt
90% (enzymatic)
form
powder
molekulatömeg
636.7
kiszerelés
pkg of 20 mg
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
0.25 mM
tárolási hőmérséklet
20-25°C
Related Categories
Általános leírás
N-Methylsulfonyl-D-Phe-Gly-Arg-4-nitranilide acetate
Alkalmazás
Use Chromozym® t-PA (tissue plasminogen activator) (C24H32N8O7S x CH3COOH) as a substrate for the determination of t-PA, both in purified preparations and in cell culture supernatants. Moreover, it can be applied to evaluate the content of one-chain and two-chain t-PA.
Minőség
Purity: >90% (enzymatic)
Contaminant: <0.5% free 4-nitraniline
Szekvencia
N-Methylsulfonyl-D-Phe-Gly-Arg-4-nitranilide-acetate
Elkészítési megjegyzés
Working concentration: Approximately 0.25 mM
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
An aqueous solution of Chromozym t-PA (4mM) is stable for at least two weeks if stored at 2 to 8 °C.
Egyéb megjegyzések
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Jogi információk
Chromozym is a registered trademark of Pentapharm AG, Basel
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Lucia Cilenti et al.
The Journal of biological chemistry, 278(13), 11489-11494 (2003-01-17)
Omi/HtrA2 is a mammalian serine protease with high homology to bacterial HtrA chaperones. Omi/HtrA2 is localized in mitochondria and is released to the cytoplasm in response to apoptotic stimuli. Omi/HtrA2 induces cell death in a caspase-dependent manner by interacting with