Fontos dokumentumok
114802
Sigma-Aldrich
AdaAhx3L3VS
A potent, covalent, cell-permeable, irreversible inhibitor of chymotrypsin-like (50-100 nM), trypsin-like (1-5 µM), and PGPH (0.5-1 µM) activities of the 20S proteasome.
Szinonimák:
AdaAhx3L3VS, Adamantane-acetyl-(6-aminohexanoyl)₃-(leucinyl)₃-vinyl-(methyl)-sulfone, Proteasome Inhibitor XVI
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C50H88N6O8S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
933.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A cell-permeable, peptide vinyl sulfone that acts as a potent, irreversible inhibitor of proteasome activity. Covalently modifies the catalytically active β-subunits of the proteasome. Shown to inhibit the chymotrypsin-like (10-50 nM), trypsin-like (1-5 µM), and the peptidyl glutamyl peptide hydrolyzing (PGPH) (0.5-1 µM) activities of purified 20S proteasomes from rabbit muscle. Inhibits proteasomal degradation of deglycosylated MHC HLA-A2 heavy chain in US11+ cells (~50 µM).
A potent, covalent, cell-permeable, irreversible inhibitor of chymotrypsin-like (50-100 nM), trypsin-like (1-5 µM), and PGPH (0.5-1 µM) activities of the 20S proteasome.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
chymotrypsin-like activity of the 20S proteasome
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 50-100 nM against chymotrypsin-like activity of the 20S proteasome
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Kessler, B.M., et al. 2001. Chem. Biol.8, 913.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.