ZFRE012FC
Vent Filter
Protects stored pure water quality by providing advanced protection against airborne contaminants.
Szinonimák:
Vent filter (12") with CO2 trap
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
(CO2 trap: Soda lime)
O-ring (Viton)
polypropylene filter (fibers and core)
polypropylene housing
Minőségi szint
Jellemzők
Advanced protection against airborne contaminants.
kiszerelés
pkg of 1 unit
Paraméterek
30 L/min air flow rate
ellenállás
≥1 MΩ-cm
Magasság
30.8 cm (12.13 in.)
Átmérő
7 cm (2.76 in.)
ház Mé
72 mm (2.8 in.)
cső H
311 mm (12.2 in.)
teljes H
327 mm (12.9 in.)
pórusméret
1 μm filter
kompatibilitás
for use with Milli-Q® SDS
for use with Product Milli-Q® tanks
kiszállítva
ambient
Általános leírás
When carbon dioxide dissolves in water, it forms bicarbonate and carbonate ions. This reaction increases the ionic content of the pure water and compromises the pure water quality. The vent filter significantly reduces atmospheric organic and ionic contamination entering the reservoir.
The vent filter must be replaced once a year for best results.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Activated carbon adsorbs volatile organic compounds.
- A soda-lime bed removes carbon dioxide.
- A membrane filter retains particles and bacteria.
- The vent filter is easily installed in the built-in holder on the front of the SDS reservoir.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1