ZFA10UVA1
ech2o® UV lamp
Component of the A10® TOC monitor, for use with Milli-Q® IQ Systems
Szinonimák:
ech2o® UV lamp for A10® TOC monitor
kiszerelés
pkg of 1 unit
gyártó/kereskedő neve
ech2o®
kompatibilitás
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Genuine replacement part for A10® TOC monitor in Milli-Q® IQ 7000 and Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 systems.
- Photooxidation effect.
- 172 nm mercury-free UV lamp.