Fontos dokumentumok
XX42P0K80
Millipore
Pellicon® Stainless Steel Holder Assembly
About This Item
UNSPSC kód:
23151800
material
316 stainless steel assembly
Minőségi szint
kiszerelés
1 ea of
parameter
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
H × Ma × Sz
28 cm (11 in.) × 25.4 cm (10 in.) × 38.1 cm (15 in.)
súly
24 kg (52 lb)
Általános leírás
Pellicon® Stainless Steel Holder Assembly
Jogi információk
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany