Fontos dokumentumok
XX8000025
Millipore
Tubing, 1/4 in. I.D.x 7.6 m, silicone
Peristaltic pump use
About This Item
UNSPSC kód:
23151800
eCl@ss:
32031690
material
silicone
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi)
belső átmérő
6.4 mm (0.25 in.)
Hosszúság
7.6 m (25 ft)
külső átmérő
9.5 mm (0.375 in.)
Alkalmazás
Peristaltic pump use