Fontos dokumentumok
Z126055
Ace McLeod vacuum gauge
pressure 0-10 mmHg
About This Item
UNSPSC kód:
41112406
NACRES:
NB.79
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 872807
parameter
0-10 mmHg pressure
Általános leírás
With interchangeable measuring tube. Mercury not included.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)