Fontos dokumentumok
Z262293
Sigma-Aldrich
KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump
pumping speed 20 L/min, AC/DC input 230 V AC
Szinonimák:
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
About This Item
UNSPSC kód:
41105101
NACRES:
NB.51
Jellemzők
CE compliant
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
KNF
parameter
≤6 torr vacuum
20 L/min pumping speed
H × Sz × Ma
12.2 in. × 6.2 in. × 8 in.
súly
21 lb (9.5 kg)
Általános leírás
Quiet, high performance diaphragm vacuum pumps can be used alone or as the center of a modular laboratory vacuum system. Replaces noisy rotary-vane pumps for vacuum distillation, drying, filtration, rotary evaporation, degassing of liquids, and applications where water aspirators are used.
Tulajdonságok és előnyök
  • Solid PTFE headsPTFE coated diaphragm.
  • Oil-free operation ensures pumped medium will stay pure.
  • New multi-port valve system with Kalrez disks improves flow and reliability.
  • Two stages.
  • 0 mm I.D. hose barbs on ports.
Jogi információk
Laboport is a registered trademark of KNF Neuberger GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)