SMP4A25NB6
Optiscale® 25 Milligard® PES
filtration area 3.5 cm2, pore size 1.2/0.45 μm
Szinonimák:
OptiScale 25 Milligard PES 1.2/0.45 μm NB
About This Item
Javasolt termékek
material
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
termékcsalád
OptiScale®
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
OptiScale®
parameter
0 bar max. differential pressure (Reverse)
4.14 bar max. differential pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
technika/technikák
prefiltration: suitable
Hosszúság
3.9 cm (1.52 in.)
Szélesség
1.21 in.
Átmérő
3.1 cm (1.2 in.)
szűrőfelület
3.5 cm2
szennyeződések
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
Mátrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
szerelvény
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
patronkód
not applicable
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Elkészítési megjegyzés
Capsule integrity was maintained after 1 autoclave cycle of 60 minutes at 123 °C.
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.
Related Content
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.